Learn More
Cytiva Medio PlasmidSelect Xtra
Código de producto. 10211030 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
10211030 200 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10211030 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 28402402
PlasmidSelect Xtra es una resina de cromatografía de adsorción aromática y tiofílica con una selectividad que permite separar formas circulares de ADN plasmídico superhelicoidal covalentemente cerradas de otras formas circulares abiertas.
  • PlasmidSelect Xtra sirve para la purificación genérica de ADN plasmídico superhelicoidal
  • Permite obtener resultados de purificación consistentes al pasar de la fase de investigación a la producción según el código de buenas prácticas de fabricación actual
  • Disponible en formatos adecuados para investigación, desarrollo de procesos y análisis cuantitativo y cualitativo
  • La naturaleza hidrofílica de la matriz base asegura niveles bajos de la unión no específica
  • Esta resina es un medio BioProcess apto para usos industriales
  • Está compuesta por un 6 % de agarosa altamente entrecruzada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 200 ml
Estabilidad Estable en todos los tampones acuosos más utilizados
Para utilizar con (aplicación) Purificación genérica de ADN plasmídico superhelicoidal
Requisitos de almacenamiento de 4 a 30 °C, 20 % de etanol
Tipo de producto Medio PlasmidSelect Xtra
Tamaño de partículas 24 a 44 μm
Grado Resina BioProcess
Presión máxima < 120 cm/h
Matriz Agarosa entrecruzada
Intervalo de pH De 3 a 11
Tipo de ligando 2-mercaptopiridina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • PlasmidSelect Xtra, 200 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol