Learn More
Placental Lactogen/CSH1 Antibody, PE, R&D Systems™
Código de producto. 18612519 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18612519 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18612519 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP299840PE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Placental Lactogen/CSH1 Polyclonal specifically detects Placental Lactogen/CSH1 in Human samples. It is validated for ELISA/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Placental Lactogen/CSH1
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado PE
Dilución ELISA, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS
Alias de gen Choriomammotropin, chorionic somatomammotropin hormone, chorionic somatomammotropin hormone 1 (placental lactogen), CS-1, CSAchorionic somatomammotropin A, CSH2, CSMT, FLJ75407, hCS-A, Lactogen, Placental lactogen, PLchoriomammotropin
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Placental Lactogen/CSH1 (Accession#: NP_001308.1; Met1-Phe217)
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cytokine Research, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1442
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.