Descripción
PLA2G4E Polyclonal antibody specifically detects PLA2G4E in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | PLA2G4E |
| Aplicaciones | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Alexa Fluor 532 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | cPLA2-epsilon, cytosolic phospholipase A2 epsilon, EC 3.1.1.4, FLJ45651, MGC126633, MGC126661, Phospholipase A2 group IVE, phospholipase A2, group IVE |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | phospholipase A2, group IVE. (Uniprot# Q3MJ16) |
| Método de purificación | Immunogen affinity purified |
| Cantidad | 0.1 mL |
| Mostrar más |