Descripción
PKC alpha Polyclonal specifically detects PKC alpha in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | PKC alpha |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
| Formulación | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | P17252 |
| Alias de gen | AAG6, aging-associated gene 6, EC 2.7.11, EC 2.7.11.13, MGC129901, PKC-A, PKC-alpha, PKCAMGC129900, PRKACA, protein kinase C alpha type, protein kinase C, alpha |
| Símbolos de los genes | PRKCA |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |
For Research Use Only