Learn More
PK14105, MedChemExpress
Código de producto. 16480006
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16480006 2 mg 2 miligramos
16474276 100 mg 100 miligramos
16469526 50 mg 50 miligramos
16465697 5 mg 5 miligramos
16442958 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16480006 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100346
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress PK14105 is a biological evaluation as a potential radioligand for PET studies of PBBS receptors.
PK14105 is a biological evaluation as a potential radioligand for PET studies of PBBS receptors.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PK14105
CAS 107257-28-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H20FN3O3
Cantidad 2 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (78.66 mM)
SMILES O=C(C1=CC2=C(C(C3=CC([N+]([O-])=O)=CC=C3F)=N1)C=CC=C2)N(C)C(C)CC
Peso molecular (g/mol) 381.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 381.4
Porcentaje de pureza 99.59%
Grado Research
Forma física Solid