Descripción
PIWIL1/HIWI Polyclonal antibody specifically detects PIWIL1/HIWI in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | PIWIL1/HIWI |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 10 μg/mL, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 20 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 10 μg/mL |
| Formulación | PBS |
| N.º de referencia del gen | AAK69348 |
| Alias de gen | HIWIpiwi homolog, MIWI, PIWI, piwi (Drosophila)-like 1, piwi-like 1 (Drosophila), piwi-like protein 1 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |