missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PIWIL1/HIWI Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18517412 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18517412 0.025 mg 25 microgramos
18592011 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18517412 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP1764890.025mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PIWIL1/HIWI Polyclonal antibody specifically detects PIWIL1/HIWI in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PIWIL1/HIWI
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 10 μg/mL, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 20 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 10 μg/mL
Formulación PBS
N.º de referencia del gen AAK69348
Alias de gen HIWIpiwi homolog, MIWI, PIWI, piwi (Drosophila)-like 1, piwi-like 1 (Drosophila), piwi-like protein 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against an 18 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human PIWI-L1. The immunogen is located within amino acids 60 - 110 of PIWI-L1. Amino Acid Squence: ELSLAERGGRRRDFHDLG
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9271
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.