Learn More
Pitavastatin Calcium, MedChemExpress
Código de producto. 16498358
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498358 10 mg 10 miligramos
16424257 50 mg 50 miligramos
16408136 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16498358 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0144
MedChemExpress Pitavastatin Calcium (NK-104 hemicalcium) is a potent hydroxymethylglutaryl-CoA (HMG-CoA) reductase inhibitor.
Pitavastatin Calcium (NK-104 hemicalcium) inhibits cholesterol synthesis from acetic acid with an IC50 of 5.8 nM in HepG2 cells. Pitavastatin Calcium is an efficient hepatocyte low-density lipoprotein-cholesterol (LDL-C) receptor inducer. Pitavastatin Calcium also possesses anti-atherosclerotic, anti-asthmatic, anti-osteoarthritis, antineoplastic, neuroprotective, hepatoprotective and reno-protective effects.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pitavastatin Calcium
CAS 147526-32-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H23FNO4.1/2Ca
Cantidad 10 mg
Sinónimo NK-104 hemicalciumPitavastatin hemicalcium
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (113.51 mM)
SMILES O=C([O-])C[C@H](O)C[C@H](O)/C=C/C1=C(C2=CC=C(F)C=C2)C3=CC=CC=C3N=C1C4CC4.[0.5Ca2+]
Peso molecular (g/mol) 440.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 440.49
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death