Learn More
Piroxicam, Thermo Scientific™
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar J63239.06
Cantidad 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15445499
  • 158.00€ / 5 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Piroxicam is an effective and potent inhibitor of prostaglandin synthesis and a Cox-1 and Cox-2 inhibitor. Studies show that Piroxicam blocks release of platelet ADP, and inhibits Cox-1 more potently than Cox-2.
Solubility
Soluble in water, ethanol, chloroform, ethyl acetate.
Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
36322-90-4
331.346
QYSPLQLAKJAUJT-UHFFFAOYSA-N
54676228
4-hydroxy-2-methyl-1,1-dioxo-N-pyridin-2-yl-1$l^{6},2-benzothiazine-3-carboxamide
C15H13N3O4S
MFCD00057317
piroxicam, feldene, piroxicamum, pyroxycam, roxicam, piroftal, baxo, artroxicam, bruxicam, caliment
CHEBI:8249
CN1C(=C(C2=CC=CC=C2S1(=O)=O)O)C(=O)NC3=CC=CC=N3
Especificaciones
Piroxicam
C15H13N3O4S
5g
14,7506
Soluble in water,ethanol,chloroform,ethyl acetate.
CN1C(=C(C2=CC=CC=C2S1(=O)=O)O)C(=O)NC3=CC=CC=N3
331.346
CHEBI:8249
36322-90-4
MFCD00057317
UN2811
piroxicam, feldene, piroxicamum, pyroxycam, roxicam, piroftal, baxo, artroxicam, bruxicam, caliment
QYSPLQLAKJAUJT-UHFFFAOYSA-N
4-hydroxy-2-methyl-1,1-dioxo-N-pyridin-2-yl-1$l^{6},2-benzothiazine-3-carboxamide
54676228
331.35
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Piroxicam
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Piroxicam
SDS Documentos