Learn More
Piroxicam, Thermo Scientific™
48.10€ - 302.00€
CAS 36322-90-4
Fórmula molecular C15H13N3O4S
Peso molecular (g/mol) 331.346
Número MDL MFCD00057317
Clave InChI QYSPLQLAKJAUJT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo piroxicam, feldene, piroxicamum, pyroxycam, roxicam, piroftal, baxo, artroxicam, bruxicam, caliment
PubChem CID 54676228
ChEBI CHEBI:8249
Nombre IUPAC 4-hydroxy-2-methyl-1,1-dioxo-N-pyridin-2-yl-1$l^{6},2-benzothiazine-3-carboxamide
SMILES CN1C(=C(C2=CC=CC=C2S1(=O)=O)O)C(=O)NC3=CC=CC=N3
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15435499
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63239.03
1g
48.10€
1 g
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15445499
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63239.06
5g
158.00€
5 g
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15455499
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63239.09
302.00€
10 g
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Piroxicam is an effective and potent inhibitor of prostaglandin synthesis and a Cox-1 and Cox-2 inhibitor. Studies show that Piroxicam blocks release of platelet ADP, and inhibits Cox-1 more potently than Cox-2.
Solubility
Soluble in water, ethanol, chloroform, ethyl acetate.
Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
Especificaciones
36322-90-4
331.346
QYSPLQLAKJAUJT-UHFFFAOYSA-N
54676228
4-hydroxy-2-methyl-1,1-dioxo-N-pyridin-2-yl-1$l^{6},2-benzothiazine-3-carboxamide
C15H13N3O4S
MFCD00057317
piroxicam, feldene, piroxicamum, pyroxycam, roxicam, piroftal, baxo, artroxicam, bruxicam, caliment
CHEBI:8249
CN1C(=C(C2=CC=CC=C2S1(=O)=O)O)C(=O)NC3=CC=CC=N3
Especificaciones
Piroxicam
C15H13N3O4S
UN2811
piroxicam, feldene, piroxicamum, pyroxycam, roxicam, piroftal, baxo, artroxicam, bruxicam, caliment
QYSPLQLAKJAUJT-UHFFFAOYSA-N
4-hydroxy-2-methyl-1,1-dioxo-N-pyridin-2-yl-1$l^{6},2-benzothiazine-3-carboxamide
54676228
331.35
36322-90-4
MFCD00057317
14,7506
Soluble in water,ethanol,chloroform,ethyl acetate.
CN1C(=C(C2=CC=CC=C2S1(=O)=O)O)C(=O)NC3=CC=CC=N3
331.346
CHEBI:8249
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H301
Toxic if swallowed.
P264b-P270-P301+P310-P330-P501c
H301
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 252-974-3
missing translation for 'rtecsNumber' : DL0705000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Keep cold
Nombre del producto
  • Piroxicam
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Piroxicam