Learn More
PIR-A/B Antibody (404127), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Código de producto. 18582846 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18582846 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18582846 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB5308MFV610
Rat Monoclonal Antibody
PIR-A/B Monoclonal antibody specifically detects PIR-A/B in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PIR-A/B
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 404127
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse PIR-A1, Gly24-Met650, Accession # A2NTJ8
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a