Learn More
Eppendorf™ Parte inferior de la pipeta para pipeta ajustable
Código de producto. 10697790 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
0,5 a 10 μPipeta L de 12 canales
1200 μPipeta multicanal L
15 a 300 μPipeta L de 8 canales
5 a 100 μPipeta L de 12 canales
Para pipeta ajustable de 8 canales de 0,5 a 10 μl
Pipeta ajustable de 8 canales de 5 a 100 μL
Pipeta monocanal de 10 ml
Pipeta monocanal de 5 ml
Unit Size:
1 PCS
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Para utilizar con (equipo) Unit Size
10697790 Pipeta monocanal de 5 ml 1 PCS
10230510 Pipeta monocanal de 10 ml cada uno
11662949 1200 μPipeta multicanal L cada uno
10713932 Para pipeta ajustable de 8 canales de 0,5 a 10 μl cada uno
10576260 0,5 a 10 μPipeta L de 12 canales cada uno
10230370 Pipeta ajustable de 8 canales de 5 a 100 μL cada uno
10832461 5 a 100 μPipeta L de 12 canales cada uno
10547000 15 a 300 μPipeta L de 8 canales cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10697790 Supplier Eppendorf™ Supplier No. 4861602007
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Diseñado para su uso con pipetas Eppendorf
  • Accesorio para pipetas
  • Parte inferior para pipetas ajustables
  • Disponible en una amplia gama de tamaños para satisfacer una gran variedad de necesidades
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo Parte inferior de la pipeta
Para utilizar con (equipo) Pipeta monocanal de 5 ml
Cantidad 1 unidad