Learn More
Gilson™ Pipetas multicanal PIPETMANTM L
Código de producto. 16684564 Tienda Gilson Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Número de canales:
8
12
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Número de canales Tamaño de la unidad
16684564 8 cada uno
16694564 12 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16684564 Proveedor Gilson™ N.º de proveedor FA10039
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1107.92€
    1009.05€ / paquete de 1
    Ahorro 98.87€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
Mejorado a partir del legendario PIPETMANTM Classic con un cuerpo de nuevo diseño para una mayor comodidad y un mecanismo de bloqueo de volumen de última generación para mayor precisión.
Comodidad optimizada
  • Uno de los modelos más cómodos del Gilson cartera
  • Peso y forma de mango ideales
  • El ajuste natural de la pipeta permite un agarre relajado para que el pipeteo sea menos fatigoso.
  • Cuenta con un conjunto de pistón actualizado con resortes más sensibles para reducir las fuerzas de pipeteo y disminuir el riesgo de lesiones por esfuerzo repetitivo.
  • Eyector de punta ajustable para trabajar de forma cómoda tanto con la mano derecha como con la izquierda
Seguridad y precisión optimizadas
  • El bloqueo de volumen garantiza que no se produzca ningún cambio accidental de volumen durante los ciclos de pipeteo, lo que podría alterar la precisión y la precisión de los resultados
  • El exclusivo sistema de bloqueo desconecta por completo la varilla de accionamiento del conjunto del contador durante el pipeteo
  • Una vez bloqueado en su lugar, el volumen no se puede cambiar accidentalmente para evitar una desviación accidental del volumen durante las tareas de pipeteo
  • Los modelos de volumen variable son totalmente esterilizables en autoclave para minimizar la contaminación cruzada
  • No es necesario desmontarla para conseguir el máximo de comodidad
Trazabilidad optimizada
  • Incluye un código de barras de identificación 2D para facilitar la trazabilidad
  • Especialmente adecuado para mejorar GLP cumplimiento
  • El botón pulsador codificado por colores corresponde en color a Gilson Paquetes de puntas PIPETMANTM
  • Utilice un escáner universal para descargar el número de pieza del producto, la fecha de fabricación y el número de serie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Puntas compatibles Puntas de diamante PIPETMAN D1200, DF1200ST
Espaciado de las puntas ajustable No
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Azul
Velocidad de dispensación Manual
Desechables Reutilizables
Para utilizar con Punta de pipeta de 500 a 5000 μL
Tipo de agarre Ergonómico
Material Polipropileno, PVDF, PBT
Modelo Pipetman™ L
Número de canales 8
Línea de productos Pipetman
Programable No
Esterilidad No estéril
Tipo Pipeta con desplazamiento de aire manual
Volumen (métrico) De 100 a 1200 μl
Cantidad 1
Tipo de sistema Eyector de metal
Anchura (imperial) 5,98 in