Learn More
Gilson™ Pipeta multicanal PIPETMANTM L
Código de producto. 17379013 Tienda Gilson Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
12x200LVR
12x300LVR
8x200LVR
8x300LVR
Número de canales:
8
12
Volumen (métrico):
200 μl
300 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Número de canales Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
17379013 12x300LVR 12 300 μl cada uno
17349013 8x200LVR 8 200 μl cada uno
17369013 8x300LVR 8 300 μl cada uno
17359013 12x200LVR 12 200 μl cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17379013 Proveedor Gilson™ N.º de proveedor FA10038
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
En stock
Diseñada para el rendimiento y la comodidad, la pipeta multicanal PIPETMANTM L viene en una amplia gama de modelos, adaptados a sus necesidades en el laboratorio. Cómodos, precisos, exactos y confiables, los modelos multicanal de volumen variable PIPETMANTM L ofrecen un rendimiento optimizado en todos los canales para una entrega uniforme de muestras y son soluciones perfectas al pipetear en microplacas.
Disponibles con volumen fijo o variable, las pipetas de desplazamiento de aire PIPETMANTM L cubren un rango de volumen completo, que incluye:
  • Modelos de canal único de volumen variable que cubren un rango de volumen de 0,2 μL a 10 mL
  • Modelos multicanal de volumen variable que cubren un rango de volumen de 0,5 μL a 1200 μL, incluidos cuatro modelos equipados con anillo en V (VR) en la parte inferior de los soportes de las puntas para un ajuste adecuado con la mayoría de las marcas de puntas, cubriendo un rango de volumen de 20 μL a 300 μL
  • Modelos de un solo canal de volumen fijo que cubren un rango de volumen de 1 μL a 5000 μL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Puntas compatibles La mayoría de las marcas
Espaciado de las puntas ajustable No
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Verde
Velocidad de dispensación Manual
Desechables Reutilizables
Para utilizar con Punta de pipeta de 50 a 1000 μL
Tipo de agarre Ergonómico
Material Polipropileno
Modelo 12x300LVR
Número de canales 12
Línea de productos Pipetman
Programable No
Esterilidad No estéril
Tipo Pipeta
Volumen (métrico) 300 μl
Para utilizar con (aplicación) Manipulación manual de líquidos
Cantidad 1
Anchura (imperial) 5,98 in
Fit for Purpose Certificado de calidad