Descripción
Disponibles con volumen fijo o variable, las pipetas de desplazamiento de aire PIPETMANTM L cubren un rango de volumen completo, que incluye:
- Modelos de canal único de volumen variable que cubren un rango de volumen de 0,2 μL a 10 mL
- Modelos multicanal de volumen variable que cubren un rango de volumen de 0,5 μL a 1200 μL, incluidos cuatro modelos equipados con anillo en V (VR) en la parte inferior de los soportes de las puntas para un ajuste adecuado con la mayoría de las marcas de puntas, cubriendo un rango de volumen de 20 μL a 300 μL
- Modelos de un solo canal de volumen fijo que cubren un rango de volumen de 1 μL a 5000 μL
Especificaciones
Especificaciones
| Puntas compatibles | La mayoría de las marcas |
| Espaciado de las puntas ajustable | Sí |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Verde |
| Velocidad de dispensación | Manual |
| Desechables | Reutilizables |
| Para utilizar con | Punta de pipeta de 50 a 1000 μL |
| Tipo de agarre | Ergonómico |
| Material | Polipropileno |
| Modelo | 8x300LVR |
| Mostrar más |