Learn More
Beschreibung
Disponibles con volumen fijo o variable, las pipetas de desplazamiento de aire PIPETMANTM L cubren un rango de volumen completo, que incluye:
- Modelos de canal único de volumen variable que cubren un rango de volumen de 0,2 μL a 10 mL
- Modelos multicanal de volumen variable que cubren un rango de volumen de 0,5 μL a 1200 μL, incluidos cuatro modelos equipados con anillo en V (VR) en la parte inferior de los soportes de las puntas para un ajuste adecuado con la mayoría de las marcas de puntas, cubriendo un rango de volumen de 20 μL a 300 μL
- Modelos de un solo canal de volumen fijo que cubren un rango de volumen de 1 μL a 5000 μL
Spezifikation
Spezifikation
| Puntas compatibles | La mayoría de las principales marcas |
| Espaciado de las puntas ajustable | No |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Amarillo |
| Velocidad de dispensación | Manual |
| Desechables | Reutilizables |
| Para utilizar con | Punta de pipeta de 2 a 200 μL |
| Tipo de agarre | Ergonómico |
| Material | Polipropileno |
| Modelo | 12x200LVR |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?