Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ G
GREENER_CHOICE
Product Code. 16313186 Shop All Gilson Products
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 1 to 10 μl
De 2 to 20 μl
De 20 to 200 μl
De 30 a 300 μl
Número de canales:
8
12
Unit Size:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volumen (métrico) Número de canales unitSize
16313186 De 1 to 10 μl 8 cada uno
16323186 De 1 to 10 μl 12 cada uno
16333186 De 2 to 20 μl 8 cada uno
16343186 De 2 to 20 μl 12 cada uno
16353186 De 20 to 200 μl 8 cada uno
16363186 De 20 to 200 μl 12 cada uno
16373186 De 30 a 300 μl 8 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16313186 Supplier Gilson™ Supplier No. F144068
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    896.74€
    841.05€ / paquete de 1
    Ahorro 55.69€
    6% Descuento
View all promotions
Fecha estimada de envoi: 03-08-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
PIPETMAN™ G ofrece una fuerza de pipeteo baja y horas de comodidad gracias a un sistema de ensamblaje de pistón rediseñado.
  • Con un sistema de ensamblaje de pistón rediseñado y grasa de pistón de alta calidad, PIPETMAN™ G ofrece horas de pipeteo cómodo
  • PIPETMAN™ G se basa en la legendaria precisión y fiabilidad de PIPETMAN™ con una mayor comodidad de pipeteo
  • Fabricado en PVDF y acero inoxidable
  • Ofrece una durabilidad superior
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones/conformidad Declaración de conformidad
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Color Rojo
Material Expulsor de metal
Modelo P8x10G
Número de canales 8
Línea de productos Pipetman GRAMO
Tipo Pipeta con desplazamiento de aire manual
Volumen (métrico) De 1 to 10 μl
Garantía 3 años
Longitud (imperial) 5,98 in
Anchura (imperial) 12,87 in
Altura (imperial) 1,54 in