Learn More
Gilson™ Asa PIPETMAN™ Comfort, blanca
El cómodo PIPETMAN™ Comfort Handle se acopla a cualquier pipeta PIPETMAN™ Classic, Neo o G para proporcionar una mayor comodidad y reducir la fatiga de pipeteo.Las asas se personalizan fácilmente mediante las etiquetas de asa PIPETMAN™ Comfort.
Marca: Gilson™ F161488
Detalles adicionales : Peso : 0.03000kg
Descripción
- El gancho para dedos grande y cómodo y el asa de diseño ergonómico ofrecen un mejor agarre para soportar la actividad diaria de pipeteo, lo que reduce el riesgo de lesiones por tensión repetitivas (RSI)
- Marque con las etiquetas adhesivas precortadas incluidas, diseñadas con la herramienta de creación de etiquetas en línea, para identificar las asas y evitar mezclas
- No se necesitan herramientas para la conexión a la pipeta
- El asa se puede esterilizar en autoclave
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
No estéril | |
3 asas | |
76,2 in | |
No |
Polietileno | |
Ninguno | |
Blanco | |
Asa | |
Pipetas Gilson™ PIPETMAN™ |