Learn More
Cloruro de Piperidolato, TRC
Código de producto. 30420430
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30420430 100 mg
30410006 250 mg
30415363 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30420430 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP479990100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 129-77-1
Fórmula molecular C21 H25 N O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 359.89
Sinónimo Benzeneacetic acid, α-phenyl-, 1-ethyl-3-piperidinyl ester, hydrochloride (1:1), Acetic acid, diphenyl-, 1-ethyl-3-piperidyl ester hydrochloride (6CI,7CI,8CI), Benzeneacetic acid, α-phenyl-, 1-ethyl-3-piperidinyl ester, hydrochloride (9CI), 3-Piperidinol, 1-ethyl-, diphenylacetate (ester), hydrochloride (8CI), Crapinon, Dactil hydrochloride, NSC 4349, Piperidolate hydrochloride
Nombre IUPAC (1-etilpiperidina-3-il) 2,2-difenilacato; Cloruro
SMILES Cl.CCN1CCCC(C1)OC(=O)C(c2ccccc2)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Piperidolate Hydrochloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H25NO2.ClH/c1-2-22-15-9-14-19(16-22)24-21(23)20(17-10-5-3-6-11-17)18-12-7-4-8-13-18;/h3-8,10-13,19-20H,2,9,14-16H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.1652