Learn More
(Piperidino-3-piridinil)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10045652
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10045652 250 mg 250 miligramos
10279742 1 g 1 g
10265554 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10045652 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07116CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 690631-99-3
Fórmula molecular C11H16N2O
Peso molecular (g/mol) 192.262
Número MDL MFCD05865147
Clave InChI VLAMDMADWWGEDH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-piperidin-1-yl-3-hydroxymethyl pyridine, 6-piperidin-1-yl pyridin-3-yl methanol, 6-piperidino-3-pyridinyl methanol, 6-piperidyl-3-pyridyl methan-1-ol, 3-pyridinemethanol,6-1-piperidinyl, 6-piperidin-1-ylpyridin-3-yl methanol
PubChem CID 2794792
Nombre IUPAC (6-piperidin-1-ilpiridin-3-il)metanol
SMILES C1CCN(CC1)C2=NC=C(C=C2)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Piperidino-3-pyridinyl)methanol
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.26
Porcentaje de pureza 97%