Learn More
Pipamperone, MedChemExpress
Código de producto. 16485857
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16485857 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16485857 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100703
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Pipamperone (Floropipamide; McN-JR 3345; R 3345) is a high-affinity antagonist of 5-HT2A receptor (pKi=8.2) and D4 receptor (pKi=8.0) and a low-affinity antagonist of D2 receptor (pKi=6.7).
Pipamperone (Floropipamide
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pipamperone
CAS 1893-33-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H30FN3O2
Cantidad 5 mg
Sinónimo Floropipamide McN-JR 3345 R 3345
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (266.33 mM; Need ultrasonic) ∣0.1 M HCL : 25 mg/mL (66.58 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1(N2CCCCC2)CCN(CCCC(C3=CC=C(F)C=C3)=O)CC1)N
Peso molecular (g/mol) 375.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 375.48
Porcentaje de pureza 98.96%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation