Learn More
Pimozide, TRC
Código de producto. 30138034
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138034 100 mg 100 miligramos
17933845 50 mg 50 miligramos
17972095 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138034 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP447800100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2062-78-4
Fórmula molecular C28 H29 F2 N3 O
Peso molecular (g/mol) 461.55
Sinónimo 2H-Benzimidazol-2-one, 1-[1-[4,4-bis(4-fluorophenyl)butyl]-4-piperidinyl]-1,3-dihydro-, 2-Benzimidazolinone, 1-[1-[4,4-bis(p-fluorophenyl)butyl]-4-piperidyl]- (7CI,8CI), 1-(1-(4,4-Bis(4-fluorophenyl)butyl)-4-piperindinyl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, 1-[1-[4,4-Bis(p-fluorophenyl)butyl]-4-piperidyl]-2-benzimidazolinone, 1-[4,4-Bis(p-fluorophenyl)butyl]-4-(2-oxo-1-benzimidazolinyl)piperidine, NSC 170984, Orap, Pimozide, Primozide, R 6238
Nombre IUPAC 3-[1-[4,4-bis(4-fluorofenil)butil]piperidina-4-il]-1H-benzimidazol-2-one
SMILES Fc1ccc(cc1)C(CCCN2CCC(CC2)N3C(=O)Nc4ccccc34)c5ccc(F)cc5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pimozide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H29F2N3O/c29-22-11-7-20(8-12-22)25(21-9-13-23(30)14-10-21)4-3-17-32-18-15-24(16-19-32)33-27-6-2-1-5-26(27)31-28(33)34/h1-2,5-14,24-25H,3-4,15-19H2,(H,31,34)
Formula Weight (peso de la fórmula) 461.2279
Porcentaje de pureza >95%