Learn More
Pimozide, MedChemExpress
Código de producto. 16401647
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
16401647 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16401647 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12987
MedChemExpress Pimozide is a dopamine receptor antagonist, with Kis of 1.4 nM, 2.5 nM and 588 nM for dopamine D2, D3 and D1 receptors, respectively, and also has affinity at α1-adrenoceptor, with a Ki of 39 nM; Pimozide also inhibits STAT3 and STAT5.
Pimozide is a dopamine receptor antagonist, with Kis of 1.4 nM, 2.5 nM and 588 nM for dopamine D2, D3 and D1 receptors, respectively, and also has affinity at α1-adrenoceptor, with a Ki of 39 nM
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pimozide
CAS 2062-78-4
Color Light Nude
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H29F2N3O
Cantidad 50 mg
Sinónimo R6238
Información de solubilidad DMSO : 16.67 mg/mL (36.12 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C1NC2=CC=CC=C2N1C3CCN(CCCC(C4=CC=C(F)C=C4)C5=CC=C(F)C=C5)CC3
Peso molecular (g/mol) 461.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 461.55
Porcentaje de pureza 98.01%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease