Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pimozida
Código de producto. 16514204 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
16514204 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16514204 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 242010010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pimozide
CAS 2062-78-4
Punto de fusión 214.0°C to 222.0°C
Fórmula molecular C28H29F2N3O
Número MDL MFCD00055081
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in dimethylsulfoxide
Clave InChI YVUQSNJEYSNKRX-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=CC=C(C=C1)C(CCCN1CCC(CC1)N1C(=O)NC2=CC=CC=C12)C1=CC=C(F)C=C1
Nombre IUPAC 1-{1-[4,4-bis(4-fluorofenil)butil]piperidin-4-il}-2,3-dihidro-1H-1,3-benzodiazol-2-ona
Peso molecular (g/mol) 461.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 461.55