Learn More
Pimavanserin, MedChemExpress
Código de producto. 16426496
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16426496 100 mg 100 miligramos
16412237 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16426496 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14557
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
MedChemExpress Pimavanserin is a selective inverse agonist of the 5-HT2A receptor with pIC50 and pKd of 8.73 and 9.3, respectively.
Pimavanserin is a selective inverse agonist of the 5-HT2A receptor with pIC50 and pKd of 8.73 and 9.3, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pimavanserin
CAS 706779-91-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H34FN3O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo ACP-103
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (116.95 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)COC1=CC=C(CNC(N(CC2=CC=C(F)C=C2)C3CCN(C)CC3)=O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 427.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 427.55
Porcentaje de pureza 99.67%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation