Learn More
Pimavanserin hemitartrate, MedChemExpress
Código de producto. 16436496
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16436496 100 mg 100 miligramos
16422237 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16436496 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14557A
MedChemExpress Pimavanserin (ACP-103) hemitartrate is a potent 5-HT 2A receptor inverse agonist with pIC50 and pKi of 8.73 and 9.3, respectively.
Pimavanserin (ACP-103) hemitartrate is a potent 5-HT 2A receptor inverse agonist with pIC50 and pKi of 8.73 and 9.3, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pimavanserin hemitartrate
CAS 706782-28-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H34FN3O2.1/2C4H6O6
Cantidad 100 mg
Sinónimo ACP-103 hemitartrate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 75 mg/mL (149.23 mM)
SMILES O=C(O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.O=C(NCC1=CC=C(OCC(C)C)C=C1)N(CC2=CC=C(F)C=C2)C3CCN(C)CC3.[1/2]
Peso molecular (g/mol) 502.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 502.59
Porcentaje de pureza 99.35%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation