Learn More
Pimasertib, MedChemExpress
Código de producto. 16447687
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16447687 5 mg 5 miligramos
16444948 10 mg 10 miligramos
16425726 100 mg 100 miligramos
16411197 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16447687 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY120425mg
MedChemExpress Pimasertib (AS703026) is a highly selective, ATP non-competitive allosteric orally available MEK1/2 inhibitor.
Pimasertib (AS703026) is a highly selective, ATP non-competitive allosteric orally available MEK1/2 inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pimasertib
CAS 1236699-92-5
Color Earth Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H15FIN3O3
Cantidad 5 mg
Sinónimo AS703026 MSC1936369B
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (231.91 mM)
SMILES FC1=C(C=CC(I)=C1)NC2=CN=CC=C2C(NC[C@@H](CO)O)=O
Peso molecular (g/mol) 431.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 431.2
Porcentaje de pureza 96.8%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease