Learn More
PIM-447 dihydrochloride, MedChemExpress
Descripción
PIM447 dihydrochloride (LGH447 dihydrochloride) is a potent, orally available, and selective pan-PIM kinase inhibitor, with Ki values of 6, 18, and 9 pM for PIM1, PIM2, and PIM3, respectively. PIM447 dihydrochloride displays dual antimyeloma and bone-protective effects. PIM447 dihydrochloride induces apoptosis.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | PIM-447 dihydrochloride |
| CAS | 1820565-69-2 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C24H25Cl2F3N4O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | LGH447 dihydrochloride |
| Información de solubilidad | H2O : 50 mg/mL (97.39 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 46.7 mg/mL (90.97 mM) |
| SMILES | O=C(C1=NC(C2=C(F)C=CC=C2F)=C(F)C=C1)NC3=C([C@H]4C[C@@H](N)C[C@@H](C)C4)C=CN=C3.Cl.Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 513.38 |
| Mostrar más |