Learn More
Pilocarpina, TRC
Código de producto. 30138094
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
300 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
300 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138094 300 mg 300 miligramos
30137851 1 g 1 g
30003970 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138094 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP441495300MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92-13-7
Fórmula molecular C11 H16 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 208.26
Sinónimo 2(3H)-Furanone, 3-ethyldihydro-4-[(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]-, (3S,4R)-, 2(3H)-Furanone, 3-ethyldihydro-4-[(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]-, (3S-cis)-, Pilocarpine (8CI), (3S,4R)-3-Ethyldihydro-4-[(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]-2(3H)-furanone, (+)-Pilocarpine, Ocucarpine, Ocusert P 20, Ocusert Pilo, Ocusert Pilo 40, Pilocarpine, (+)-, Pilocarpol, Pilokarpin, Spersacarpine, Syncarpine
Nombre IUPAC (3S,4R)-3-etil-4-[(3-metilimidazol-4-il)metil]oxolán-2-ona
SMILES CC[C@H]1[C@@H](Cc2cncn2C)COC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pilocarpine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 300 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H16N2O2/c1-3-10-8(6-15-11(10)14)4-9-5-12-7-13(9)2/h5,7-8,10H,3-4,6H2,1-2H3/t8-,10-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.1212
Porcentaje de pureza >95%