CAS RN 92-13-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Pilocarpina, TRC
CAS: 92-13-7 Fórmula molecular: C11 H16 N2 O2 Peso molecular (g/mol): 208.26 Sinónimo: 2(3H)-Furanone, 3-ethyldihydro-4-[(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]-, (3S,4R)-,2(3H)-Furanone, 3-ethyldihydro-4-[(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]-, (3S-cis)-,Pilocarpine (8CI),(3S,4R)-3-Ethyldihydro-4-[(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]-2(3H)-furanone,(+)-Pilocarpine,Ocucarpine,Ocusert P 20,Ocusert Pilo,Ocusert Pilo 40,Pilocarpine, (+)-,Pilocarpol,Pilokarpin,Spersacarpine,Syncarpine Nombre IUPAC: (3S,4R)-3-etil-4-[(3-metilimidazol-4-il)metil]oxolán-2-ona SMILES: CC[C@H]1[C@@H](Cc2cncn2C)COC1=O