Learn More
PIK3C2G Antibody [Biotin], Novus Biologicals™
Código de producto. 30762595 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30762595 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30762595 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP347143B
Rabbit Polyclonal Antibody
PIK3C2G Polyclonal antibody specifically detects PIK3C2G in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PIK3C2G
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen EC 2.7.1, EC 2.7.1.154, MGC163149, phosphatidylinositol 3-kinase C2 domain-containing gamma, phosphatidylinositol-4-phosphate 3-kinase C2 domain-containing gammapolypeptide, phosphatidylinositol-4-phosphate 3-kinase C2 domain-containing subunit gamma, Phosphoinositide 3-kinase-C2-gamma, phosphoinositide-3-kinase, class 2, gamma polypeptide, PI3K-C2-gamma, PI3K-C2GAMMA, PTDINS-3-kinase C2 gamma, PtdIns-3-kinase C2 subunit gamma
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno phosphoinositide-3-kinase, class 2, gamma polypeptide. (Uniprot# O75747)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5288
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG