Descripción
PIGW Polyclonal specifically detects PIGW in Rat samples. It is validated for Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | PIGW |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.5 mg/ml |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1.0 ug/ml |
| Formulación | PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | NP_919443 |
| Alias de gen | class W, EC 2.3, FLJ37433, phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis, class W, PIG-W |
| Símbolos de los genes | PIGW |
| Mostrar más |