Learn More
Pig anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, TRITC, R&D Systems™
Código de producto. 18693588 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mL
Tamaño de la unidad:
2 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18693588 2 mL 2 ml
1 options
Código de producto. 18693588 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP269425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    857.17€
    751.80€ / 2 ml
    Ahorro 105.37€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
A Novus product, part of R&D Systems. Pig Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IgG (H+L)
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado TRITC
Dilución ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Frozen
Formulación Lyophilized from PBS (pH 7.2)
Especie del huésped Pig
Inmunógeno Purified normal IgG isolated from pooled rabbit serum. Freund's complete adjuvant is used in the first step of the immunization procedure.
Método de purificación Ion exchange chromatography
Cantidad 2 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Secondary
Reconstitución Reconstitute by by adding 2 mL sterile distilled water.
Especies diana Rabbit
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Línea de productos Novus