Learn More
Pig anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, R&D Systems™
Código de producto. 18631799 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18631799 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 18631799 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP269422
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    351.22€
    306.60€ / 1 ml
    Ahorro 44.62€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
A Novus product, part of R&D Systems. Pig Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for Immunoelectrophoresis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IgG (H+L)
Aplicaciones Immunoelectrophoresis
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Formulación Whole antiserum
Especie del huésped Pig
Inmunógeno Purified normal IgG isolated from pooled rabbit serum. Freund's complete adjuvant is used in the first step of the immunization procedure.
Método de purificación Whole Antiserum
Cantidad 1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Secondary
Reconstitución Reconstitute by adding 1 mL sterile distilled water. Working dilutions are prepared by adding sterile phosphate buffered saline (PBS, pH 7.2).
Especies diana Rabbit
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Línea de productos Novus