Learn More
Pig anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, R&D Systems™
Código de producto. 18605538 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18605538 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18605538 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP269418
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    462.18€
    411.60€ / 10 miligramos
    Ahorro 50.58€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
A Novus product, part of R&D Systems. Pig Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoblot, Dot Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IgG (H+L)
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoblot
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot, ELISA 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10 - 1:500, Immunoblotting 1:100 - 1:2000, Dot Blot 1:100-1:2000
Formulación Lyophilized from PBS (pH 7.2)
Especie del huésped Pig
Inmunógeno Purified normal IgG isolated from pooled rabbit serum. Freund's complete adjuvant is used in the first step of the immunization procedure.
Método de purificación Ion exchange chromatography
Cantidad 10 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Secondary
Reconstitución Reconstitute by by adding 1 mL sterile distilled water, spun down to remove insoluble particles, divided into small aliquots, frozen and stored at or below -20C.
Especies diana Rabbit
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Línea de productos Novus