Learn More
Pig anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody, FITC, R&D Systems™
Código de producto. 18633598 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mL
Tamaño de la unidad:
2 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18633598 2 mL 2 ml
1 options
Código de producto. 18633598 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP269411
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    820.52€
    738.15€ / 2 ml
    Ahorro 82.37€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
A Novus product, part of R&D Systems. Pig Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Mouse samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IgG (H+L)
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado FITC
Dilución ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Frozen
Formulación Lyophilized from PBS (pH 7.2)
Especie del huésped Pig
Inmunógeno Purified normal IgG isolated from pooled mouse serum. Freund's complete adjuvant is used in the first step of the immunization procedure.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 2 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Secondary
Reconstitución Reconstitute by by adding 2 mL sterile distilled water, spun down to remove insoluble particles, divided into small aliquots, frozen and stored at or below -20C.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Línea de productos Novus