Learn More
Pig anti-Human Kappa Light Chain Secondary Antibody, FITC, Novus Biologicals™
Código de producto. 18176652 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18176652 1 mL 1 ml
1 options
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27950
Código de producto. 18176652 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP269239
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    541.00€
    511.35€ / 1 ml
    Ahorro 29.65€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-11-2026
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27950
Pig Polyclonal Antibody
Kappa Light Chain Polyclonal specifically detects Kappa Light Chain in Human samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Kappa Light Chain
Aplicaciones ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado FITC
Dilución ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:10 - 1:500
Formulación Lyophilized from PBS (pH 7.2) with No Preservative
Alias de gen HCAK1, IGKCD, immunoglobulin kappa constant, Km, MGC111575, MGC62011, MGC72072, MGC88770, MGC88771, MGC88809
Símbolos de los genes IGKC
Especie del huésped Pig
Inmunógeno A pool of purified Bence Jones kappa proteins isolated from human urine. Freund's complete adjuvant is used in the first step of the immunization procedure.
Método de purificación Ion exchange chromatography
Cantidad 1 mL
Primario o secundario Secondary
ID de gen (Entrez) 3514
Especificidad de la prueba The reactivity of the antiserum is directed to the surface and hidden determinants of Ig kappa light chain. In immunoelectrophoresis this antiserum is reacting with polyclonal and monoclonal immunoglobulins of the kappa type, Bence Jones proteins as well as free light chains of the kappa type. This antiserum does not react with any other protein of human serum or plasma.
Reconstitución Reconstitute by by adding 1 ml sterile distilled water, spun down to remove insoluble particles, divided into small aliquots, frozen and stored at or below -20C.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Lyophilized