Descripción
IgG Fc Polyclonal specifically detects IgG Fc in Human samples. It is validated for Dot Blot, ELISA, Immunoblot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IgG Fc |
| Aplicaciones | Dot Blot, ELISA, Immunoblot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | LYOPH |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | ELISA 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Immunoblotting 1:100 - 1:2000, Dot Blot 1:100-1:2000 |
| Formulación | Lyophilized from PBS (pH 7.2) with No Preservative |
| Especie del huésped | Pig |
| Inmunógeno | Purified normal IgG isolated from pooled human serum. Freund's complete adjuvant is used in the first step of the immunization procedure. |
| Método de purificación | Ion exchange chromatography |
| Mostrar más |
Título del producto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?