Learn More
Thermo Scientific™ Papeles de filtro para Western Blotting, grosor de 0,83 mm, 7 x 8,4 cm
Código de producto. 15105214 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 láminas
Tamaño de la unidad:
100 hojas
15105214 100 láminas 100 hojas
1 options
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27969
Código de producto. 15105214 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 84783
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27969
Hojas de algodón precortadas para la transferencia húmeda o semiseca, pasiva o electroforética de proteínas desde geles de poliacrilamida hasta membranas de nitrocelulosa o PVDF o de otro tipo.
Los papeles de filtro para western blot Thermo Scientific™ Pierce son Hojas de algodón precortadas para la transferencia húmeda o semiseca, pasiva o electroforética de proteínas desde geles de poliacrilamida (SDS-PAGE) hasta membranas de nitrocelulosa o PVDF o de otro tipo.
Las láminas de papel de transferencia son componentes necesarios de los cassettes y sándwiches de transferencia que normalmente se deben montar para diversos tipos de protocolos de proteína o ácido nucleico, de gel a membrana y de transferencia. Los papeles filtro de alta calidad Western Blotting Pierce están disponibles como láminas de grosor estándar y de grosor adicional que se han precortado para mayor comodidad con minigeles.
Características destacadas:
  • Alta calidad: papel de fibra de celulosa de algodón limpio fabricado con agua ultrapura sin aditivos para eliminar las fuentes de señales de fondo y artefactos
  • Facilidad de uso: láminas de papel filtro precortadas en varios tamaños prácticos para su uso con la mayoría de tamaños de minigel, casetes de transferencia de depósito y dispositivos de transferencia semiseca
  • Dos grosores: elija el papel con grosor estándar para procedimientos tradicionales o un papel filtro con grosor adicional para transferencias de alta capacidad o para eliminar mediante varias láminas
  • Validado: uso probado y recomendado con métodos de proteínas, incluido el dispositivo de transferencia semiseca rápida Thermo Scientific Pierce (n.º de referencia 88217).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Descripción Papel de filtro para Western Blotting Pierce, 7 x 8,4 cm
Formato Lámina
Material Algodón
Área de filtración 7 x 8,4 cm
Cantidad 100 láminas
Grosor (métrico) 0,83 mm
Tipo Papel filtro para western blotting
Dimensiones (L x An) 7 x 8,4 cm