Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de desalinización de poliacrilamida Pierce™
Código de producto. 10188783 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 columnas
50 columnas
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10188783 25 columnas paquete de 25
10444175 50 columnas paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10188783 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 89849
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Separe las proteínas y otras macromoléculas de las sales tampón de bajo peso molecular y los reactivos con las columnas de desalinización por centrifugación de poliacrilamida Thermo Scientific Pierce con MWCO (corte de peso molecular) de 7000, que son columnas de filtración de gel basadas en poliacrilamida porosas para la preparación de muestras biológicas.
La desalinización y el intercambio de tampones son dos de las aplicaciones más utilizadas en la cromatografía de filtración de resina. Las columnas de desalinización por centrifugación de poliacrilamida Thermo Scientific Pierce, con MWCO (corte de peso molecular) de 7000, son columnas de filtración de gel desechables y listas para su uso para la separación de proteínas y otras macromoléculas a partir de reactivos y sales tampón de bajo peso molecular.
Las columnas de desalinización de la columna de poliacrilamida Pierce, con un MWCO de 7000, están preenvasadas con gránulos porosos de poliacrilamida y permiten el intercambio de tampón y la desalinización de proteínas y otras muestras macromoleculares basadas en un valor de corte de peso molecular (MWCO) de 7000 Da. A diferencia de otros medios de exclusión por tamaño, la resina de poliacrilamida no está sujeta a la degradación enzimática y no servirá como nutriente para el crecimiento microbiano. La resina es muy hidrófila, lo que minimiza las interacciones de unión no deseadas entre la resina y las moléculas de la muestra. La contaminación con azúcares de bajo peso molecular (que puede ocurrir con la resina de dextrano entrecruzada) no es un problema cuando se utiliza resina de poliacrilamida. Los agentes oxidantes se pueden eliminarse sin destruir el soporte. Esta resina es susceptible a la hidrólisis de grupos de amidas en condiciones extremas de pH, por lo que se recomienda un pH operativo de 2 a 10 a temperatura ambiente. La resina de poliacrilamida también se puede esterilizar en autoclave a un pH de 5,5-6,5 durante 30 minutos a 120 °C.
Las columnas utilizan una resina con gránulos que tienen un diámetro húmedo de 45 a 90 µM, y son ideales para separar péptidos y pequeñas macromoléculas (> 7 kDa) de sales tampón y otros compuestos (de menos de 1000 MWCO).
Las características de la resina de poliacrilamida incluyen:
• Estable en agua, soluciones salinas, solventes orgánicos y condiciones alcalinas o ácidas
• Excelentes propiedades de flujo
• Estable al calor
Aplicaciones
• Eliminación de sales de soluciones de proteínas
• Eliminación de fenol de las preparaciones de ácidos nucleicos
• Separación del exceso de entrecruzador de las preparaciones de conjugados
• Eliminación del exceso de agentes derivatizantes de proteínas modificadas
• Eliminación del colorante que no ha reaccionado de los anticuerpos fluorescentes
• Eliminación de radiomarcadores libres de proteínas marcadas
• Intercambio de tampones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Columnas de centrifugación y desalinización de poliacrilamida Pierce™, MWCO de 7K, 0,7 ml
Tipo de producto Columna de desalado de centrifugación
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar a 4 °C.
Formato Microcentrífuga, columna de centrifugación
Diana de purificación Intercambio de tampones, proteína
Tipo de columna Exclusión por tamaño, resina de poliacrilamida
MWCO 7,0 kDa
Línea de productos Pierce
Cantidad 25 columnas
Volumen de la muestra (métrico) 30–120 µl