Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Polyacrylamide Desalting Columns, 1.8K MWCO, 5 mL
Código de producto. 11869350 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 columnas
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11869350 5 columnas paquete de 5
1 options
Código de producto. 11869350 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 43426
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Separe proteínas y otras macromoléculas de reactivos y sales tamponadas de bajo peso molecular con columnas de filtración de gel basadas en poliacrilamida porosa.
Las columnas de desalado de poliacrilamida Thermo Scientific™ Pierce son columnas de filtración de gel desechables y listas para separar proteínas y otras macromoléculas de reactivos y sales tamponadas de bajo peso molecular.
Las columnas de desalado de poliacrilamida están previamente envasadas con gránulos de poliacrilamida con un límite de exclusión de punto de corte de peso molecular (MWCO) de 2000, 6000 o 7000. Los tres tamaños distintos de columnas preenvasadas se adaptan al procesamiento de muestras desde 30 μl a 2,5 ml. Las columnas más grandes están diseñadas para desalar muestras biológicas con métodos de cromatografía por gravedad. Las columnas de centrifugación pequeñas (solo con un MWCO de 7000) están diseñadas para su uso con una microcentrífuga. A diferencia del dextrano, la celulosa y otras resinas de filtración de gel basadas en polisacáridos, la resina de poliacrilamida en gránulos no está sujeta a la degradación enzimática y no servirá como nutriente para el crecimiento microbiano. La resina es muy hidrófila y esta propiedad minimiza la posibilidad de uniones no específicas e interacciones problemáticas con los componentes típicos de muestras acuosas. Los agentes oxidantes y la hidrazida se pueden procesar sin interacción química con los soportes. Sin embargo, la resina es susceptible a la hidrólisis de grupos de aminas cuando se calienta en condiciones de pH extremas. La resina se puede esterilizar mediante autoclave en condiciones casi neutras.
Características destacadas:
  • Formatos: columnas preempaquetadas de flujo por gravedad de 5 ml y 10 ml (solo MWCO de 1800 y de 6000) y columnas de microcentrífuga de 0,7 ml (solo MWCO de 7000)
  • Tipo de resina: poliacrilamida porosa y granulada
  • Tamaño de gránulo: De 90 a 180 μm de diámetro (resinas 6 K y 7 K); de 45 a 90μ m de diámetro (resina de 1,8 K)
  • Caudal: hasta 2,5 ml/min (rápido en comparación con otras resinas de desalación)
  • Estabilidad química: compatible con agua, soluciones salinas, numerosos disolventes orgánicos y condiciones ácidas o alcalinas
  • Estabilidad mecánica: rigidez media en comparación con otras resinas de filtración en gel
  • Termoestabilidad: la resina se puede esterilizar en autoclave en seco o en solución con un pH neutro durante 30 minutos a 120 °C sin que afecte a sus propiedades cromatográficas
Características específicas del producto:
  • La resina con MWCO de 1800 (solo columna de 5 ml) recupera todos los péptidos y las proteínas de más de 1800 daltons con gran eficacia; solo las sales y los compuestos muy pequeños (con un peso molecular inferior a 100) se eliminan por completo.
  • La resina de 6K de MWCO (solo columnas de 5 y 10 ml) recupera proteínas de más de 6000 daltons con gran eficacia; las sales y los compuestos pequeños (de menos de 1000 MW) se eliminan por completo
  • La resina de 7K de MWCO (solo columnas de centrifugación de 0,7 ml) recupera proteínas de más de 7000 daltons con alta eficacia; las sales y los compuestos pequeños (de menos de 1000 MW) se eliminan por completo
Incluye:
Columnas preempaquetadas con tapones superiores e inferiores
Recomendada para:
Eliminar sales de soluciones de proteínas; separar el fenol de preparaciones de ácido nucleico; separar el exceso de entrecruzador de preparaciones conjugadas; eliminar el exceso de agentes de derivación de proteínas modificadas; eliminar colorantes que no han reaccionado de anticuerpos fluorescentes; eliminar radiomarcadores libres de proteínas etiquetadas; intercambiar un tampón por otro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Pierce™ Polyacrylamide Desalting Columns, 1.8K MWCO, 5 mL
Tipo de producto Columna de desalación
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar a 4 °C. No la congele. Producto enviado a temperatura ambiente.
Formato Columna de flujo por gravedad
Diana de purificación Intercambio de tampones, proteína
Tipo de columna Exclusión por tamaño, resina de poliacrilamida
MWCO 1.8 kDa
Línea de productos Pierce
Desechables Sí
Cantidad 5 columnas
Volumen (métrico) 1,25 mL