Learn More
Thermo Scientific™ Zeba™ Dye and Biotin Removal Spin Columns and Filter Plates, 0.5–10 mL
Product Code. 17175762
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 placas
2 x 25 columnas
25 columnas
5 columnas
5 x 5 columnas
Placas de 2 x 2
Formato:
Columna de centrifugación
Placa de filtro de 96 pocillos
Placa de filtro de 96 pocillos
Volumen (métrico):
0,5 ml
10 ml
2 ml
5 ml
96 pocillos
Unit Size:
cada uno
paquete de 2
paquete de 25
paquete de 4
paquete de 5
paquete de 50
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Formato Volumen (métrico) Unit Size
17175762 5 columnas Columna de centrifugación 0,5 ml paquete de 5
17165762 25 columnas Columna de centrifugación 0,5 ml paquete de 25
17176368 2 x 25 columnas Columna de centrifugación 0,5 ml paquete de 50
17185762 5 columnas Columna de centrifugación 2 ml paquete de 5
16627182 25 columnas Columna de centrifugación 2 ml cada uno
17195762 5 columnas Columna de centrifugación 5 ml paquete de 5
16685344 25 columnas Columna de centrifugación 5 ml cada uno
16607425 5 columnas Columna de centrifugación 10 ml cada uno
17186368 5 x 5 columnas Columna de centrifugación 10 ml paquete de 25
17105772 2 placas Placa de filtro de 96 pocillos 96 pocillos paquete de 2
17196368 Placas de 2 x 2 Placa de filtro de 96 pocillos 96 pocillos paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 17175762 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A44296S
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Permita la eliminación rápida y eficiente de colorantes fluorescentes, biotina, agentes reductores y entrecruzadores sin reaccionar de muestras de proteínas con las columnas y placas de filtro de eliminación de biotina y colorantes Thermo Scientific Pierce Zeba.
Elimine rápidamente colorantes fluorescentes, biotina, agentes reductores y entrecruzadores que no hayan reaccionado de muestras de proteínas con un MWCO de 7000 en menos de 15 minutos con las columnas y placas de filtro de eliminación de biotina y colorantes Thermo Scientific Pierce Zeba.
La extracción del exceso de colorante después de una reacción de etiquetado suele ser difícil y requiere tiempo, pero es esencial para la determinación precisa de las proporciones de colorante y proteína. La resina de eliminación de biotina y colorante Pierce Zeba está altamente especializada para producir recuperaciones de proteínas excepcionales, al tiempo que elimina eficazmente los colorantes fluorescentes no conjugados, los reactivos de biotinilación, los agentes reductores y los entrecruzadores. Cuando se utiliza la cantidad adecuada de muestra y se trabaja en condiciones de tampón, estas columnas y placas de filtración pueden eliminar con éxito casi cualquier colorante fluorescente. Incluso las muestras de proteínas diluidas (25 µ g/ml) se pueden procesarse correctamente para eliminar colorantes, biotina, agentes reductores y entrecruzadores y para recuperar proteínas de forma eficaz (>7 kDa). Estos productos no se recomiendan para la desalinización o el intercambio de tampones.
Las características de las columnas de eliminación de biotina y colorante Zeba incluyen:
• Versátil: elimina los colorantes fluorescentes sin reacción, reactivos de biotinilización, entrecruzadores y reduce los agentes de las soluciones de proteínas
• Alta recuperación: la resina con bajo nivel de unión maximiza la recuperación de proteínas
• Fácil de usar: no se necesita un equilibrado ni una preparación de columnas complejo
• Rápido: eliminación de pequeñas moléculas y recuperación de proteínas en menos de 15 minutos
• Flexible: disponible en columnas de centrifugación y placas de centrifugación de filtro para un rango de necesidades
Capacidades de muestra
• Columna de centrifugación de 0,5 ml: Muestra de 50 a 120 µl
• Columna de centrifugación de 2 ml: Muestra de 400 a 700 µl
• Columna de centrifugación de 5 ml: Muestra de 1 a 2 ml
• Placa de filtro de 96 pocillos: Muestra de 40 a 100 µl (por pocillo)
Formatos disponibles
• Columnas de centrifugación: 0,5, 2, 5 y 10 ml
• Placas de filtro de 96 pocillos: predispensado; compatible con centrifugación para purificación manual o automatizada; permite una reproducibilidad rápida y consistente de pocillo a pocillo y de placa a placa para limpiezas de alto rendimiento a pequeña escala
Aplicaciones
• Ideal para la limpieza posterior a la reacción de las muestras
• Para eliminar de forma eficaz colorantes no conjugados, biotina, agentes reductores y entrecruzadores con una recuperación de proteínas excepcional
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en nevera (de 2 a 8 °C).
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Formato Columna de centrifugación
Tipo de columna Resina exclusiva
Línea de productos Zeba
Cantidad 5 columnas
Volumen (métrico) 0,5 ml
Volumen de la muestra (métrico) 50–120 µl