Descripción
Pipeta electrónica pequeña y ligera que ayuda a evitar lesiones por movimientos repetitivos (RSI). Las ventajas ergonómicas incluyen la expulsión electrónica de la punta, una rueda de ajuste para desplazarse por los menús, ajustar el volumen y controlar el pipeteo manual y un botón de accionamiento muy ligero.
- Ayuda a evitar las lesiones por movimientos repetitivos (RSI) gracias a su diseño ergonómico y ligero y al mecanismo electrónico de expulsión de puntas
- Obtenga resultados mejores y más fiables gracias a la tecnología de última generación y el sistema de control de errores
- Ahorra tiempo con el ajuste rápido con una sola mano, un exclusivo dispositivo de seguimiento de microplacas integrado y una capacidad de programación sencilla
- Gran variedad de modos de pipeteo en una sencilla interfaz de usuario que incluye posiciones de memoria para programas favoritos
- Sistema de seguimiento exclusivo junto con modos de pipeteo, pipeteo inverso y multidispensación para ayudar en el trabajo con microplacas
- Ajuste posible para 1 punto, 2 puntos y 3 puntos
- Fácil mantenimiento de las partes inferiores con GLP (Buenas Prácticas de Laboratorio) información integrada en el software para el seguimiento del servicio y la calibración
- Filtros Safe-Cone en todos los modelos > 10 μL para evitar la contaminación
- Partes inferiores autoclavables en todos los modelos (excepto 1200)μModelos L)
- Compatibles con sistemas de carga de pipetas electrónicas, soporte de carga para una pipeta y carrusel de carga para cuatro pipetas
- Opción de carga directa con micro USB cable
- Entregado sin USB AC adaptador (disponible por separado)
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | Del 1 al 0,5% |
| Batería, tipo | Iones de litio |
| Puntos de calibración | Múltiple |
| Puntas compatibles | Punta Optifit de 5000 μl |
| Espaciado de las puntas ajustable | Sí |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Verde |
| Desechables | Reutilizables |
| Para utilizar con | Optifit Propina (5000 μL) |
| Material | Polipropileno |
| Mostrar más |