Learn More
Sartorius PICUS™ Pipeta electrónica monocanal
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 13233019 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Gris
Naranja
Rojo
Verde
Incrementos:
0,02 μl
0,1 μl
0,2 μl
1μL
5 μl
10μL
Volumen (métrico):
10 μl
10 000 μL
1000 μl
120 μl
300 μl
5000 μl
Tamaño de la unidad:
1 GR
1 PCS
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Incrementos Volumen (métrico) unitSize
13233019 Amarillo 0,1 μl 120 μl cada uno
12645814 Azul 1μL 1000 μl 1 PCS
13223019 Gris 0,02 μl 10 μl cada uno
13263019 Verde 5 μl 5000 μl 1 GR
13486358 Naranja 0,2 μl 300 μl 1 PCS
13273019 Rojo 10μL 10 000 μL 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 13233019 Proveedor Sartorius N.º de proveedor 735041
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Obtenga resultados mejores y más fiables gracias a la tecnología de última generación y el sistema de control de errores. Estas pipetas electrónicas ayudan a evitar lesiones por movimientos repetitivos gracias al diseño ergonómico y ligero y la expulsión electrónica de la punta, además de ahorrar tiempo con el ajuste de una sola mano, un exclusivo dispositivo de seguimiento de microplacas integrado y una capacidad de programación sencilla.
Pipeta electrónica pequeña y ligera que ayuda a evitar lesiones por movimientos repetitivos (RSI). Las ventajas ergonómicas incluyen la expulsión electrónica de la punta, una rueda de ajuste para desplazarse por los menús, ajustar el volumen y controlar el pipeteo manual y un botón de accionamiento muy ligero.
  • Ayuda a evitar las lesiones por movimientos repetitivos (RSI) gracias a su diseño ergonómico y ligero y al mecanismo electrónico de expulsión de puntas
  • Obtenga resultados mejores y más fiables gracias a la tecnología de última generación y el sistema de control de errores
  • Ahorra tiempo con el ajuste rápido con una sola mano, un exclusivo dispositivo de seguimiento de microplacas integrado y una capacidad de programación sencilla
  • Gran variedad de modos de pipeteo en una sencilla interfaz de usuario que incluye posiciones de memoria para programas favoritos
  • Sistema de seguimiento exclusivo junto con modos de pipeteo, pipeteo inverso y multidispensación para ayudar en el trabajo con microplacas
  • Ajuste posible para 1 punto, 2 puntos y 3 puntos
  • Fácil mantenimiento de las partes inferiores con GLP (Buenas Prácticas de Laboratorio) información integrada en el software para el seguimiento del servicio y la calibración
  • Filtros Safe-Cone en todos los modelos > 10 μL para evitar la contaminación
  • Partes inferiores autoclavables en todos los modelos (excepto 1200)μModelos L)
  • Compatibles con sistemas de carga de pipetas electrónicas, soporte de carga para una pipeta y carrusel de carga para cuatro pipetas
  • Opción de carga directa con micro USB cable
  • Entregado sin USB AC adaptador (disponible por separado)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud 2 a 0,4%
Batería, tipo Iones de litio
Puntos de calibración Múltiple
Puntas compatibles 200 a 350μL punta Optifit, 120μL SafetySpace™ punta con filtro
Espaciado de las puntas ajustable Sí
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Amarillo
Desechables Reusable
Para utilizar con Optifit Tip (200 to 350 μL), SafetySpace Filter Tip (120 μL)
Material Polipropileno
Número de canales 1
Línea de productos Picus
Programable Sí
Esterilidad No estéril
Tipo Pipeta electrónica
Volumen (métrico) 120 μl
Pantalla LED
Estilo de dedo Ergonómico
Para utilizar con (equipo) 200 a 350μL punta Optifit, 120μL SafetySpace™ punta con filtro
Incluye Adaptador de CA, filtros de cono seguros
Incrementos 0,1 μl
Interfaz de usuario en varios idiomas Sí
Número de velocidades 9
Precisión 2,00 a 0,40
Cantidad Cada
Garantía 2 años
Longitud (imperial) 8,5 in
Longitud (métrico) 216 mm