Descripción
El trabajo de laboratorio requiere una repetición de pasos de pipeteo similares que puede causar cansancio en la mano y el brazo y, de esta forma, puede comprometer los resultados. Para minimizar el riesgo, se debe utilizar una pipeta electrónica muy ergonómica para reducir al mínimo el esfuerzo y la tensión. Las Sartorius Picus™ NxT son las pipetas electrónicas ligeras y compactas más sofisticadas y ergonómicas.
- Protección mediante contraseña para programas almacenados
- Últimas gotas de líquido dispensadas mediante soplado repetitivo para la máxima recuperación
- Incluye botón de funcionamiento con una sola pulsación y mecanismo de expulsión de pipeta electrónico muy ligero
- Incluye dispositivo de seguimiento de placa para la dispensación de placas de micropocillos
- Control electrónico de pistón y freno para un pipeteado preciso
- Filtros Safe-cone para evitar la contaminación
- Rueda de ajuste para ajuste de volumen y navegación
- Gama de modos de pipeteo para diluir y valorar en dispensación en serie
- Interfaz de usuario intuitiva en una selección de opciones de idioma: Inglés, francés, alemán, ruso y chino
- Certificado de calibración de 3 puntos con acreditación
- Con tecnología RFID para permitir la gestión de recursos
Aplicaciones:
PCR y otras técnicas de ADN/ARN, ELISA, análisis de proteínas y cultivo celular
Certifications
Marcado CE
Garantía
2 año
Especificaciones
Especificaciones
| Puntos de calibración | Individual |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de calibración acreditada en 3 puntos |
| Puntas compatibles | Diseño universal, Safetyspace, Optifit |
| Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
| Color | Verde |
| Desechables | No |
| Número de canales | 1 |
| Línea de productos | Picus™ NxT |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Pipetas electrónicas |
| Mostrar más |