Learn More
Sartorius Pipetas electrónicas Picus™ NxT, 8 canales
BIOPHARMA
Código de producto. p-4912124 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,2 a 10 μL
De 10 a 300 μl
De 5 a 120 μl
De 50 to 1200 μl
Color:
20μL epT.I.P.S™ punta de pipeta
Gris
Morado
Naranja
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Color Tamaño de la unidad
15320635 0,2 a 10 μL Gris cada uno
15330635 De 5 a 120 μl 20μL epT.I.P.S™ punta de pipeta 1 PCS
15340635 De 10 a 300 μl Naranja cada uno
15337774 De 50 to 1200 μl Morado cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15320635 Proveedor Sartorius N.º de proveedor LH745321
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Designed to ease user's workload and to protect from repetitive strain injury (RSI)
El trabajo de laboratorio requiere una repetición de pasos de pipeteo similares que puede causar cansancio en la mano y el brazo y, de esta forma, puede comprometer los resultados. Para minimizar el riesgo, se debe utilizar una pipeta electrónica muy ergonómica para reducir al mínimo el esfuerzo y la tensión. Las Sartorius Picus™ NxT son las pipetas electrónicas ligeras y compactas más sofisticadas y ergonómicas.
  • Protección mediante contraseña para programas almacenados
  • Últimas gotas de líquido dispensadas mediante soplado repetitivo para la máxima recuperación
  • Incluye botón de funcionamiento con una sola pulsación y mecanismo de expulsión de pipeta electrónico muy ligero
  • Incluye dispositivo de seguimiento de placa para la dispensación de placas de micropocillos
  • Control electrónico de pistón y freno para un pipeteado preciso
  • Filtros Safe-cone para evitar la contaminación
  • Rueda de ajuste para ajuste de volumen y navegación
  • Gama de modos de pipeteo para diluir y valorar en dispensación en serie
  • Interfaz de usuario intuitiva en una selección de opciones de idioma: Inglés, francés, alemán, ruso y chino
  • Certificado de calibración acreditada de 3 puntos
  • Con tecnología RFID para permitir la gestión de recursos
  • Intervalo de volumen 0,2 μl a 1200 μl
  • Se suministra sin adaptador de CA USB (disponible por separado)
Aplicaciones:
PCR y otras técnicas de ADN/ARN, ELISA, análisis de proteínas y cultivo celular
Certifications
Marcado CE
Garantía
2 año
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Gris
Número de canales 8
Línea de productos PICUS
Tipo Pipeta electrónica
Volumen (métrico) 0,2 a 10 μL