Descripción
El trabajo de laboratorio requiere una repetición de pasos de pipeteo similares que puede causar cansancio en la mano y el brazo y, de esta forma, puede comprometer los resultados. Para minimizar el riesgo, se debe utilizar una pipeta electrónica muy ergonómica para reducir al mínimo el esfuerzo y la tensión. Las Sartorius Picus™ NxT son las pipetas electrónicas ligeras y compactas más sofisticadas y ergonómicas.
- Protección mediante contraseña para programas almacenados
- Últimas gotas de líquido dispensadas mediante soplado repetitivo para la máxima recuperación
- Incluye botón de funcionamiento con una sola pulsación y mecanismo de expulsión de pipeta electrónico muy ligero
- Incluye dispositivo de seguimiento de placa para la dispensación de placas de micropocillos
- Control electrónico de pistón y freno para un pipeteado preciso
- Filtros Safe-cone para evitar la contaminación
- Rueda de ajuste para ajuste de volumen y navegación
- Gama de modos de pipeteo para diluir y valorar en dispensación en serie
- Interfaz de usuario intuitiva en una selección de opciones de idioma: Inglés, francés, alemán, ruso y chino
- Certificado de calibración acreditada de 3 puntos
- Con tecnología RFID para permitir la gestión de recursos
- Intervalo de volumen 0,2 μl a 1200 μl
- Se suministra sin adaptador de CA USB (disponible por separado)
Aplicaciones:
PCR y otras técnicas de ADN/ARN, ELISA, análisis de proteínas y cultivo celular
Certifications
Marcado CE
Garantía
2 año
Especificaciones
Especificaciones
| Color | 20μL epT.I.P.S™ punta de pipeta |
| Número de canales | 12 |
| Línea de productos | PICUS |
| Tipo | Pipeta electrónica |
| Volumen (métrico) | De 5 a 120 μl |