Learn More
Sartorius Pipeta electrónica de 8 canales PICUS™
BIOPHARMA
Código de producto. 13293019 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Color:
20μL epT.I.P.S™ punta de pipeta
Morado
Naranja
Volumen (métrico):
De 10 a 300 μl
De 5 a 120 μl
De 50 to 1200 μl
Incrementos:
0,1 μl
0,2 μl
1μL
Precisión:
Desde 1,00 hasta 0,20
Desde 1,50 hasta 0,20
Tamaño de la unidad:
1 PCS
6.20 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Volumen (métrico) Incrementos Precisión unitSize
13293019 20μL epT.I.P.S™ punta de pipeta De 5 a 120 μl 0,1 μl Desde 1,50 hasta 0,20 1 PCS
13213029 Morado De 50 to 1200 μl 1μL Desde 1,00 hasta 0,20 1 PCS
13203029 Naranja De 10 a 300 μl 0,2 μl Desde 1,00 hasta 0,20 6.20 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13293019 Proveedor Sartorius N.º de proveedor 735341
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Reduce el riesgo de lesiones por movimientos repetitivos. La pipeta electrónica de 8 canales Sartorius PICUS™ garantiza los resultados más exactos, precisos y fiables gracias al concepto de motor de CC avanzado y el control de errores integrado.
Pipeta electrónica ligera y pequeña que garantiza una postura de trabajo óptima y ofrece un pipeteo cómodo. El nuevo diseño ergonómico protege frente a las lesiones por movimientos repetitivos (RSI) y reduce la carga de trabajo en las series de pipeteo largas. Proporciona resultados más fiables con una tecnología de última generación y un sistema de control de errores.
  • Ayuda a evitar las lesiones por movimientos repetitivos (RSI) gracias a su diseño ergonómico y ligero y al mecanismo electrónico de expulsión de puntas
  • Garantiza los resultados más exactos, precisos y fiables gracias al concepto de motor de CC avanzado y el control de errores integrado.
  • Ahorra tiempo con el ajuste con una sola mano extremadamente rápido, un exclusivo dispositivo de seguimiento de microplacas integrado y una capacidad de programación sencilla
  • Rueda de ajuste para desplazarse por los menús, ajustar el volumen y controlar el pipeteo manual
  • Gran variedad de modos de pipeteo en una sencilla interfaz de usuario que incluye posiciones de memoria para programas favoritos
  • Sistema de seguimiento exclusivo junto con modos de pipeteo, pipeteo inverso y multidispensación para ayudar en el trabajo con microplacas
  • Ajuste posible para 1 punto, 2 puntos y 3 puntos
  • Fácil mantenimiento de las partes inferiores con información de GLP integrada en el software para el mantenimiento y la calibración
  • Filtros Safe-Cone en todos los modelos >10 μl para evitar la contaminación
  • Partes inferiores esterilizables en autoclave en todos los modelos (excepto modelos de 1200 μl)
  • Compatibles con sistemas de carga de pipetas electrónicas, soporte de carga para una pipeta y carrusel de carga para cuatro pipetas
  • Opción de carga directa con cable micro USB
  • Se suministra sin adaptador de CA USB (disponible por separado)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud 360°
Puntas compatibles ClipTip™ 200
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color 20μL epT.I.P.S™ punta de pipeta
Número de canales 8
Línea de productos PICUS
Programable Sí
Tipo Pipeta electrónica
Volumen (métrico) De 5 a 120 μl
Estilo de dedo Ergonómico
Incrementos 0,1 μl
Precisión Desde 1,50 hasta 0,20
Cantidad Unidad
Garantía 2 años