Learn More
Sartorius Picus™ 2 Pipetas electrónicas monocanal
BIOPHARMA
Código de producto. 17878469 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
120 μl
300 μl
1000 μl
5000 μl
10 000 μL
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
17878469 300 μl cada uno
17818479 10 μl cada uno
17818469 120 μl cada uno
17828469 1000 μl cada uno
17838469 5000 μl cada uno
17888469 10 000 μL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17878469 Proveedor Sartorius N.º de proveedor LH747061
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Picus™ La pipeta electrónica monocanal ofrece un pipeteo fiable y ergonómico para todos los usuarios. Tiene programas personalizables, funciones de seguridad y se conecta a la Sartorius Aplicación para ajustes automáticos y flujo de trabajo mejorado, mejorando la productividad del laboratorio.
  • Esta pipeta electrónica monocanal es una de las pipetas más fáciles de usar y sencillas (pero avanzadas) del mercado.
  • Herramienta ideal para el manejo diario y repetitivo de líquidos en laboratorios, donde la precisión, la velocidad y la ergonomía son importantes.
  • El diseño y control totalmente electrónicos permiten obtener resultados más consistentes, confiables y reproducibles.
  • El preciso sistema de pipeteo electrónico de Picus™ 2 pipetas permiten obtener resultados de pipeteo precisos y exactos, reduciendo aún más la variación entre usuarios.
  • Sé amable con tu mano: El monocanal Picus™ La pipeta electrónica 2 ofrece un pipeteo realmente sin esfuerzo gracias a su peso excepcionalmente liviano (solo 100 gramos) y a su experiencia totalmente electrónica, incluida la expulsión de la punta.
  • El cómodo diseño del mango y el gancho para el dedo permiten que la pipeta descanse suavemente en su mano.
  • Conéctese para el futuro: El Sartorius La aplicación móvil de pipeteo es su compañera práctica para los flujos de trabajo de preparación de muestras y la gestión de pipetas. Para mantenerse actualizado, utilice la aplicación Pipetting para actualizar sus pipetas con las últimas funciones. La conectividad abierta le permite integrar Picus 2 en un sistema existente
  • Cómodo de usar: El monocanal Picus™ La pipeta electrónica 2 ha sido reconocida por su diseño ergonómico superior. Teniendo en mente la comodidad y la facilidad de uso, es una de las pipetas más fáciles de usar. Sartorius Ha diseñado específicamente esta pipeta para reducir la tensión hacia el usuario. Con las exigentes cargas de trabajo de hoy en día, esto es más importante que nunca.
  • Resultados de pipeteo fiables y repetibles
  • Una amplia selección de modos de pipeteo
  • Programa personalizable
  • Protección mediante contraseña.
  • Recordatorios de calibración
  • Sartorius aplicación móvil de pipeteo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Puntas compatibles Sartorius Optifit Consejos, SafetySpace Consejos, Consejos de Flexibulk
Espaciado de las puntas ajustable No
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Color Naranja
Desechables Reutilizables
Para utilizar con Optifit Punta (300 μL), SafetySpace Punta del filtro
Material Policarbonato/ABS
Número de canales 1
Programable Sí
Esterilidad No estéril
Tipo Pipeta electrónica
Volumen (métrico) 300 μl
Fit for Purpose Certificado de calidad