Learn More
Sartorius Picus™ 2 Pipetas electrónicas de 8 canales
BIOPHARMA
Product Code. 17888549 Shop All Sartorius Products
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
120 μl
300 μl
1200 μL
Unit Size:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volumen (métrico) Unit Size
17888549 120 μl cada uno
17848469 10 μl cada uno
17898469 300 μl cada uno
17858469 1200 μL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17888549 Supplier Sartorius Supplier No. LH747341
Ahorre hasta un 60 % en la manipulación de líquidos
Usar código promocional 28028
View all promotions
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Picus™ La pipeta electrónica de 8 canales ofrece un pipeteo confiable y ergonómico para todos los usuarios. Tiene programas personalizables, funciones de seguridad y se conecta a la Sartorius Aplicación para ajustes automáticos y flujo de trabajo mejorado, mejorando la productividad del laboratorio.
  • Garantiza resultados de pipeteo confiables y repetibles y cuenta con un diseño ergonómico inmejorable que es agradable para su mano.
  • Picus™ 2 es adecuado para cualquier persona que trabaje en el laboratorio, desde un estudiante de posgrado hasta un profesional de laboratorio experimentado. Es tan intuitivo de usar como una pipeta mecánica, pero también ofrece opciones más avanzadas para usuarios experimentados.
  • Acelera tu trabajo: Acelere el trabajo eligiendo uno de los múltiples modos de pipeteo, que están diseñados específicamente para facilitar el trabajo repetitivo.
  • Pipeteo electrónico fácil de usar: Ya sea que sea nuevo en el laboratorio o un experto, la pipeta de 8 canales tiene algo que ofrecer a cada profesional de laboratorio. Es tan fácil de usar como una pipeta mecánica y ofrece opciones increíbles incluso para el usuario más avanzado. Puede utilizar el rastreador de placa incorporado para aumentar la confiabilidad en el trabajo con placas de micropocillos.
  • Listo para usar: El de 8 canales Picus™ La pipeta electrónica viene lista para usar y parcialmente cargada (sin embargo, recomendamos cargarla completamente antes de su primer uso). Para obtener más información sobre carga, almacenamiento y especificaciones, consulte con Sartorius Personal y material adicional disponible en nuestro sitio.
  • Resultados de pipeteo fiables y repetibles
  • Una amplia selección de modos de pipeteo
  • Programa personalizable
  • Protección mediante contraseña.
  • Recordatorios de calibración
  • Sartorius aplicación móvil de pipeteo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Puntas compatibles Sartorius Optifit Consejos, SafetySpace Consejos, Consejos de Flexibulk
Espaciado de las puntas ajustable No
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Color Amarillo
Desechables Reutilizables
Para utilizar con Optifit Punta (120 μL), SafetySpace punta del filtro
Tipo de agarre Ninguno
Material Policarbonato/ABS
Número de canales 8
Programable Sí
Esterilidad No estéril
Tipo Pipeta electrónica
Volumen (métrico) 120 μl
Fit for Purpose Certificado de calidad